Learn More
Applied Biosystems™ Panel humano de transportadores ABC con matriz TaqMan™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La matriz de transportadores ABC humanos Applied Biosystems™ TaqMan™ es una tarjeta microfluídica eficiente y fácil de usar para el análisis cuantitativo de la expresión génica de los genes transportadores ABC humanos relevantes en el descubrimiento de fármacos. Este producto está diseñado con 64 ensayos de expresión génica TaqMan™ (50 dianas & 14 controles) distribuidos en 384 pocillos y es compatible con un sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT Fast actualizado. Este producto está empaquetado en 1 caja que contiene 4 tarjetas.
La matriz de transportadores ABC humanos TaqMan™ contiene ensayos para 50 genes humanos además de 14 controles endógenos en una matriz de 384 pocillos. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
La matriz de transportadores ABC humanos TaqMan™ contiene ensayos para 50 genes humanos además de 14 controles endógenos en una matriz de 384 pocillos. La sonda está preformateada e inventariada, es rentable, cómoda y fácil de usar sin necesidad de robótica costosa. Los resultados son reproducibles y coherentes en muestras, estudios y laboratorios —con la misma calidad de datos de tarjeta a tarjeta y lote a lote—, incluso con diferentes operadores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | TaqMan™ Panel transportador ABC humano de matriz |
| Formato | Tarjeta microfluídica de 384 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Investigación clínica y traslacional, farmacología y biofarmacología, PCR en tiempo real (qPCR), perfiles de expresión génica basados en PCR en tiempo real, identificación y validación de dianas y secuencias líder |
| Incluye | El pocillo de la sonda TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 2 μl |
| Cantidad | 4 tarjetas |