Learn More
Applied Biosystems™ Matriz TaqMan™, formato 96b
Código de producto. 15571034 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15571034 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15571034 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4342261
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matriz TaqMan™, formato 96b
La tarjeta de matriz personalizada TaqMan™ es una tarjeta microfluídica de 384 pocillos diseñada para realizar 384 reacciones de PCR simultáneas en tiempo real sin utilizar robots de manipulación de líquidos o pipetas multicanal. Seleccione los ensayos objetivo de miles de ensayos inventariados de expresión génica TaqMan™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Expresión genética personalizada TaqMan™ Tarjetas de matriz
Formato 96 B
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
N.º de muestras 2
Cantidad 1 unidad