Learn More
Applied Biosystems™ Matriz TaqMan™, formato 384
Código de producto. 15581034 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15581034 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15581034 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4342265
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Matriz TaqMan™, formato 384
La tarjeta de matriz personalizada TaqMan™ es una tarjeta microfluídica de 384 pocillos diseñada para realizar 384 reacciones de PCR simultáneas en tiempo real sin utilizar robots de manipulación de líquidos o pipetas multicanal. Seleccione los ensayos objetivo de miles de ensayos inventariados de expresión génica TaqMan™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Expresión genética personalizada TaqMan™ Tarjetas de matriz
Formato Formato de 384
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
N.º de muestras 1
Cantidad 1 unidad