Description
La tarjeta de matriz personalizada TaqMan™ es una tarjeta microfluídica de 384 pocillos diseñada para realizar 384 reacciones de PCR simultáneas en tiempo real sin utilizar robots de manipulación de líquidos o pipetas multicanal. Seleccione los ensayos objetivo de miles de ensayos inventariados de expresión génica TaqMan™.
Specifications
Specifications
| Tipo | Expresión genética personalizada TaqMan™ Tarjetas de matriz |
| Formato | Formato 192 |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| N.º de muestras | 1 |
| Cantidad | 1 unidad |