Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 48
Código de producto. 15362182 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15362182 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15362182 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4413257
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Matriz TaqMan™, rápida, placa de 96 pocillos; formato 48
Las placas TaqMan™ personalizadas son formatos rentables y prácticos de 96 pocillos para ensayos de expresión génica TaqMan™.Elija entre más de 50 000 ensayos de humanos, ratones, ratas, caninos y macacos rhesus inventariados, y entre cinco formatos de placa: ensayos individuales o ensayos duplicados o triplicados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Placa rápida de matriz TaqMan™
Formato Placa de 96 pocillos, formato 48
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
N.º de muestras 2
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 unidad
Velocidad de reacción Rapidez