Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 16
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Las placas TaqMan™ personalizadas son formatos rentables y prácticos de 96 pocillos para ensayos de expresión génica TaqMan™.Elija entre más de 50 000 ensayos de humanos, ratones, ratas, caninos y macacos rhesus inventariados, y entre cinco formatos de placa: ensayos individuales o ensayos duplicados o triplicados.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | TaqMan™ Array Fast Plate |
| Formato | 96-well Plate, Format 16 |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| N.º de muestras | 6 |
| Línea de productos | TaqMan |
| Cantidad | 1 placa |
| Velocidad de reacción | Fast |