Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 16 + candidate endogenous controls
Código de producto. 15322192 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15322192 1 placa cada uno
1 options
Código de producto. 15322192 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4413262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    155.76€ / paquete de 1
    Ahorro 80.24€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 16 + candidate endogenous controls
Las placas TaqMan™ personalizadas son formatos rentables y prácticos de 96 pocillos para ensayos de expresión génica TaqMan™.Elija entre más de 50 000 ensayos de humanos, ratones, ratas, caninos y macacos rhesus inventariados, y entre cinco formatos de placa: ensayos individuales o ensayos duplicados o triplicados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo TaqMan™ Array Fast Plate
Formato 96-well Plate, Format 16
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
N.º de muestras 6
Línea de productos TaqMan
Cantidad 1 placa
Velocidad de reacción Fast