Learn More
Applied Biosystems™ Tarjeta de controles endógenos humanos de miRNA TaqMan™ Advanced
Código de producto. 16669382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
384 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16669382 384 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 16669382 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A34716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    273.24€ / paquete de 1
    Ahorro 140.76€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
La tarjeta de controles endógenos humanos de miRNA TaqMan Advanced de Applied Biosystems proporciona la comodidad de los ensayos de miARN TaqMan Advanced multidiana en un formato de tarjeta microfluídica de 384 pocillos.
Este producto contiene una tarjeta de la que se puede utilizar para evaluar 30 miARN de control endógeno potenciales en triplicado para un máximo de cuatro muestras. Se incluyen dos controles exógenos (no humanos) para la normalización de la introducción de muestras.
Las características de la placa de controles endógenos de miARN humano TaqMan Advanced incluyen:
• Reproducibilidad: los ensayos multidiana ayudan a reducir el error de pipeteo y minimizar la variabilidad experimental.
• Ahorro de muestras: requiere solo 2 μl de plasma/suero purificado o 1–10 ng de ARN total por muestra.
• Contenido actualizado: contenido del ensayo actualizado a mirBase v.22.
• Fácil de usar: simplemente añada una mezcla de miR-Amp diluido y mezcla maestra y realice la PCRq; no requiere pipeteo adicional.
• Química de PCRq TaqMan de referencia: los ensayos de miARN Advanced TaqMan aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática y el sistema de verificación de Thermo Fisher Scientific líderes del sector para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para familias de miARN estrechamente relacionadas.
Detalles del producto:
Número de placas: 1
Número de miARN únicos (sin incluir controles exógenos): 30
Controles exógenos: cel-miR-39-3p, ath-miR159a
Compatible con los siguientes instrumentos de qPCR de Applied Biosystems: Viia7, QuantStudio 7 Flex y QuantStudio 12k Flex
Mezcla maestra recomendada:
Mezcla maestra TaqMan Fast AdvancedNotas
• Las placas de miARN TaqMan Advanced requieren el uso del kit de síntesis de ADNc TaqMan Advanced que utiliza una composición química universal de transcripción inversa (RT) para preparar la muestra de ADNc que se utilizará con los ensayos de miARN TaqMan Advanced para la detección y cuantificación de miARN humanos maduros en muestras biológicas.
• Estas placas no son compatibles con el kit de síntesis de ADNc de microARN TaqMan de primera generación, que utiliza una química de transcripción inversa específica de miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Contenido y almacenamiento Una matriz de 384 pocillos
La tarjeta de miARN TaqMan se envía a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar de 2 a 8 °C, y mantener protegida de la luz.
Método de detección Detección de cebador-sonda
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
Tipo de control Control endógeno
RNAi Type miARN
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) Análisis de miARN
Etiqueta o tinte 2 Color
N.º de reacciones 384 reactions
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Tarjeta de controles endógenos
Velocidad de reacción rápida o estándar
Cantidad 384 reacciones
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Visa mer Visa mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.