Learn More
Applied Biosystems™ Placa de 96 pocillos de controles endógenos de miARN humano TaqMan™ Advanced, estándar
Código de producto. 15870982 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 plate
Tamaño de la unidad:
cada uno
15870982 1 plate cada uno
1 options
Código de producto. 15870982
Marca: Applied Biosystems™ A34642
La placa de 96 pocillos de controles endógenos humanos TaqMan Advanced de Applied Biosystems, estándar, proporciona la comodidad de los ensayos de miARN TaqMan Advanced multidiana en un formato de placa estándar de 96 pocillos.
Este producto contiene una placa que se puede utilizar para evaluar 30 miARN de control endógeno potenciales para un máximo de 3 muestras. Se incluyen dos controles exógenos (no humanos) para la normalización de la introducción de muestras.
Las características de la placa de 96 pocillos de controles endógenos de miARN humano TaqMan Advanced se incluyen:
Reproducibilidad: los ensayos multidiana están diseñados para reducir el error de pipeteo y minimizar la variabilidad experimental.
Ahorro de muestras: requiere solo 2 μl de plasma/suero purificado o 1–10 ng de ARN total por muestra.
Contenido actualizado: contenido del ensayo actualizado a mirBase v.21.
Fácil de usar: simplemente añada una mezcla de miR-Amp diluido y mezcla maestra y realice la PCRq; no requiere pipeteo adicional.
Química de PCRq TaqMan de referencia: los ensayos de miARN Advanced TaqMan aprovechan el proceso de diseño de ensayos de bioinformática y el sistema de verificación de Thermo Fisher Scientific líderes del sector para garantizar una alta especificidad y una reactividad cruzada mínima, incluso para familias de miARN estrechamente relacionadas.
Detalles del producto:
Número de placas: 1
Número de miARN únicos (sin incluir controles exógenos): 30
Controles exógenos: cel-miR-39-3p, ath-miR159a
Compatible con los siguientes instrumentos de qPCR de Applied Biosystems: Viia7, StepOnePlus, 7500/7500 Fast, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6, QuantStudio 7 Flex y QuantStudio 12k Flex
Mezcla maestra recomendada: Mezcla maestra TaqMan Fast Advanced
Notas
• Las placas de miARN TaqMan Advanced requieren el uso del kit de síntesis de ADNc TaqMan Advanced que utiliza una composición química universal de transcripción inversa (RT) para preparar la muestra de ADNc que se utilizará con los ensayos de miARN TaqMan Advanced para la detección y cuantificación de miARN humanos maduros en muestras biológicas.
• Estas placas no son compatibles con el kit de síntesis de ADNc de microARN TaqMan de primera generación, que utiliza una química de transcripción inversa específica de miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Placa de 96 pocillos
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 2 paso
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, sistema 7900HT, QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7, sistema StepOnePlus™
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Placa de 96 pocillos de control endógeno
Cantidad 1 plate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices
Tipo de muestra Muestras líquidas (p. ej. suero), tejido, células, muestras fijas y de FFPE, sangre
Volumen 2 μl