Learn More
Applied Biosystems™ Tarjetas TaqMan™ Advanced miRNA Human A y B
Código de producto. 16685094 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
754 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16685094 754 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 16685094 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A31805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Proporcionan la comodidad de los ensayos TaqMan Advanced miARN prepunteados en un formato de tarjeta microfluídica de 384 pocillos.
  • Las tarjetas TaqMan Advanced miRNA Human A y B de Applied Biosystems proporcionan la comodidad de los ensayos TaqMan Advanced miRNA prepunteados en un formato de tarjeta microfluídica de 384 pocillos. Este producto contiene dos tarjetas, que permiten la cuantificación precisa de 754 miARNs únicos en tan solo cinco horas.
  • En cada tarjeta se incluyen cuatro controles endógenos del ensayo TaqMan Advanced miRNA para ayudar a la normalización de los datos. Los detalles acerca de los ensayos incluidos están disponibles en el archivo «Target List». Los ensayos pueden detectar y cuantificar la forma madura del miARN a partir de 1–10 ng de ARN total a partir del tejido.
  • Necesario para la preparación de la plantilla de ADNc que se utiliza con los ensayos TaqMan Advanced miARN.
  • El kit permite el análisis de: Múltiples miARNs a partir de una sola muestra amplificada, Muestras limitadas en cantidad, incluyendo suero, plasma u otros fluidos biológicos
  • Transcripción inversa (RT) universal: un paso de RT para todos los ensayos de miARN TaqMan Advanced
  • Sensible: detecte tan solo 60 copias del miARN de entrada
  • Específico: detecte solo el miARN maduro y distinga entre los miARN altamente homólogos
  • Entrada de muestras pequeñas: detecte y cuantifique el miARN maduro desde tan solo 1–10 ng de ARN total o 2 μl de plasma o suero
  • Versátil: compatible con tejidos y biofluidos, incluidos el suero y el plasma
  • Las tarjetas de miARN TaqMan Advanced ofrecen todas las ventajas de los ensayos de miARN TaqMan Advanced en una cómoda tarjeta microfluídica preconfigurada, lo que minimiza la variabilidad experimental y el esfuerzo necesario para realizar 384 ensayos de miARN TaqMan Advanced en paralelo. Con el kit de síntesis de ADNc de miARN TaqMan Advanced, las tarjetas de miARN TaqMan Advanced permiten un perfil de expresión completo compatible con miRBase v21, ofreciendo la solución ideal para la elaboración de perfiles de miARN.
  • Las tarjetas de miARN TaqMan Advanced son compatibles con los siguientes instrumentos de qPCR de Applied Biosystems: Viia7, QuantStudio 7 Flex y QuantStudio 12k Flex.
  • Las tarjetas TaqMan Advanced miRNA requieren el uso del kit TaqMan Advanced cDNA Synthesis Kit, que utiliza una química RT universal para preparar la plantilla de ADNc para su uso con los ensayos TaqMan Advanced miRNA para la detección y cuantificación de miARNs humanos maduros en muestras biológicas.
  • Estas placas no son compatibles con el kit de síntesis de ADNc de microARN TaqMan de primera generación, que utiliza una química de transcripción inversa específica de miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Dos arrays de 384 pocillos
Las tarjetas TaqMan miARN se envían a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar de 2–8 °C, y mantener protegida de la luz.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tarjeta microfluídica de 384 pocillos
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción rápida o estándar
Etiqueta o tinte 2 Color
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Tarjeta Advanced miARN Human A y B
Cantidad 754 reacciones
Categoría de investigación miARN
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Especie Humano
Para utilizar con (aplicación) Análisis de miARN
Volumen 2 μl