Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Advanced miRNA Assay
Código de producto. 15412184 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
S (250 reactions), inventoried
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412184 S (250 reactions), inventoried 1 set
1 options
Código de producto. 15412184 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A25576
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Habilite una cuantificación altamente sensible y específica de miARN maduro mediante qPCR.
Junto con el kit de síntesis de ADNc de miARN Applied Biosystems TaqMan Advanced, esta solución proporciona un flujo de trabajo inicial optimizado que resulta ideal para el análisis de múltiples objetivos de miARN a partir de una sola muestra o de muestras con bajo nivel de ARN, como suero y plasma.
  • Universal de RT: RT de un paso para todos los ensayos de miARN TaqMan Advanced.
  • Sensibilidad: detecte tan solo 60 copias en la síntesis de ADNc.
  • Especificidad: detecte solo el miARN maduro y distinga entre objetivos altamente homólogos.
  • Entrada de muestras pequeñas: detecte y cuantifique el miARN maduro de hasta 1 pg de ARN total o 2 μl de plasma.
  • Compatibilidad con biofluidos, incluidos suero humano, plasma y tejido
    Sensibilidad superior:
    • El sistema de miARN TaqMan Advanced maneja eficazmente las típicas cantidades bajas de ARN de los materiales de inicio de suero y plasma.
    • A diferencia de la amplificación previa tradicional, los cebadores miR-Amp del kit de síntesis de ADNc basado en ligadura reconocen las secuencias universales que se añaden a los extremos 5' y 3' de miARN, para ayudar a evitar el sesgo de amplificación.
    • Los ensayos de miRNA TaqMan Advanced, que representando algunos de los ensayos más sensibles y específicos disponibles, detectan con precisión 60 copias de tan solo 1 pg de ARN total o 2 μl de suero/plasma.
    Especificidad TaqMan de referencia:
    • Los ensayos de miARN TaqMan Advanced permiten diferenciar fácilmente entre miARN maduros estrechamente relacionados que varían en una sola base.
    • El sistema de miARN TaqMan Advanced va aún más lejos para ofrecer niveles superiores de especificidad y sensibilidad con miARN estrechamente relacionados que varían en 1 sola base en el extremo 5', la “región de semillas” altamente conservada de miARN homólogo.
      Transcripción inversa universal:
      • El kit de síntesis de ADNc de miARN TaqMan Advanced tiene un paso de transcripción inversa (RT) para simplificar el flujo de trabajo inicial.
      • Al usar la formación de picos con colas de poli-A en el extremo 3' y la ligación en el extremo 5' de una secuencia de un adaptador para extender por cada extremo los miARN antes de la transcripción inversa, el ADNc se amplifica universalmente usando cebadores miR-Amp y mezcla maestra de miR-Amp para aumentar de forma uniforme la cantidad de ADNc.
      El kit es ideal para muestras que:
      • Tienen múltiples objetivos de miARN de una sola muestra amplificada.
      • Están limitadas en cantidad (por ejemplo, suero, plasma u otros líquidos biológicos).
Información de órdenes
Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Contenido y almacenamiento 1 tubo que contiene un mezcla de ensayo preformulado 20X (1 sonda y 2 cebadores).
Almacenar entre - 15 y - 25 °C.
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
Línea de productos TaqMan
Tipo de producto Ensayo de miARN Advanced
Cantidad S (250 reactions), inventoried
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.º de reacciones 250 reacciones
Volumen 2 μl
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TQMN ADV MIRNA ASYS INV SM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide