Learn More
MP Biomedicals™ Pol. a granel Taq
Código de producto. 11467010 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 250 U
1000U
250U
3 x 250 U
5 x 1000 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
250 unidades
750 unidades
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467010 250U 250 unidades
11497010 3 x 250 U 750 unidades
11477010 1000U 1000 unidades
11417020 10 x 250 U 250 unidades
11487010 5 x 1000 U 1000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11467010 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11EPTQA025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    176.40€ / 250 unidades
    Ahorro 9.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aplicaciones para ciencias de la vida
  • Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Descripción Taq Pol a granel
Cantidad 250U
Incluye ADN polimerasa Taq, tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2
Solo para uso en investigación