Learn More
MP Biomedicals™ Pol. a granel Taq (15 u/μl)
Código de producto. 11467020 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2000U
600U
Tamaño de la unidad:
2000 unidades
600 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467020 600U 600 unidades
11477020 2000U 2000 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467020 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11EPTQC060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    411.60€ / 600 unidades
    Ahorro 21.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
ADN polimerasa Taq, tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2
Se suministra con un tampón de reacción estándar
Se suministra con un tampón de PCR para incubación QBiogene 10X, adecuado para una amplia variedad de condiciones de reacción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 15 U/μL
Cantidad 600U
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Incluye ADN polimerasa Taq, tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2
Solo uso de investigación (siglas RUO en inglés). Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas.