Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa Taq, recombinante (1 U/μl)
Código de producto. 10180780 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 unidades
Tamaño de la unidad:
500 UNIT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10180780 500 unidades 500 UNIT
1 options
Código de producto. 10180780 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP0404
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice la PCR rutinaria con esta DNA polimerasa altamente termoestable.
Optimice la PCR rutinaria con esta ADN polimerasa altamente termoestable.
La ADN polimerasa Thermo Scientific ™ Taq es una ADN polimerasa con elevada termoestabilidad de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La enzima cataliza la síntesis 5’ → 3’ del ADN, no presenta acción exonucleasa 3’ → 5’ (corrección) detectable y posee una baja actividad exonucleasa 5’ → 3’. Además, la ADN polimerasa Taq muestra actividad desoxinucleotidil transferasa, que suele dar lugar a la incorporación de adeninas adicionales en el extremo 3' de los productos de PCR. La ADN polimerasa recombinante Taq es ideal para la PCR estándar de plantillas de 5 kb o más cortos.
PCR Master Mix es una solución concentrada 2X de Taq ADN polimerasa, dNTPs y todos los componentes necesarios para una PCR, salvo la plantilla de ADN y los cebadores. Esta fórmula mezclada previamente ahorra tiempo y reduce contaminaciones, ya que se reduce el número de pasos de pipeteo durante la configuración de una PCR. La mezcla se optimiza para obtener una PCR eficiente y reproducible.
Características destacadas
  • Termoestable_ la vida media es superior a 40 min a 95 °C
  • Genera productos de PCR con salientes de 3'-dA
  • Se suministra con dos tampones: tampón de Taq 10X con KCl y tampón de Taq 10X con (NH4)2SO4. Este último permite llevar a cabo la PCR con una amplia gama de concentraciones de magnesio y disminuye el cebado inespecífico
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con biotina, digoxigenina y fluorescencia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 u/μl
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 500 μl de ADN de polimerasa Taq (1 U/μl)
• 2 × 1,25 ml de tampón Taq 10X con KCl
• 2 × 1,25 ml de tampón Taq 10X con (NH4)2SO4
• 2 × 1,25 ml de 25 mM de MgCl2
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de producto ADN polimerasa Taq (recombinante); 1 U/μL
Cantidad 500 unidades
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados