Learn More
Abnova™ ADN polimerasa Taq
Descripción
- Se ha demostrado que la enzima no tiene la actividad exonucleasa 3′-5′.
- La enzima ha demostrado tener un alto rendimiento de amplificación y ser estable a altas temperaturas.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μL |
| Contenido y almacenamiento | Conservar a -20 °C. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Cantidad | 2500 unidades |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
| Tampón de almacenamiento | Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |