Learn More
MP Biomedicals™ ADN polimerasa Taq (5 u/μl)
Código de producto. 11450526 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450526 1000U 1000 unidades
1 options
Código de producto. 11450526 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11EPTQL100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.00€
    621.60€ / paquete de 1000
    Ahorro 31.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
ADN polimerasa Taq, tampón de carga directa 5X con Mg, 25 mM de MgCl2
Incluye tampón de carga directa para la carga de la muestra en el gel de agarosa después de la amplificación
TaqLa polimerasa cataliza la incorporación de dNTP en cadenas de ADN complementarias, impulsada por cebadores de oligonucleótidos y dependiente de una plantilla de ADN. Muestra actividades de polimerasa 5' a 3' y exonucleasa. El tampón de carga directa 5X incluido contiene un agente densificante y un colorante rojo violeta que permite rastrear la migración de la muestra durante la electroforesis.
Definición de la unidad: Una unidad incorporará 10 nmol de dNTP totales en ADN precipitable con ácido en 30 minutos a 74 °C.
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C
Cantidad 1000U
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, RT-PCR, Secuenciación, Etiquetado de ácidos nucleicos
Incluye ADN polimerasa Taq, tampón de carga directa 5X con Mg, 25 mM de MgCl2