Learn More
MP BIOMEDICALS ADN polimerasa Taq
Código de producto. 11450486 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
250 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450486 50 μL 250 unidades
1 options
Código de producto. 11450486 Proveedor MP BIOMEDICALS N.º de proveedor 11EPTQL025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    176.40€ / 250 unidades
    Ahorro 9.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Forma recombinante, para aplicaciones generales de PCR, incluye tampón de incubación de carga directa.
  • Taq Tampón de carga directa de ADN polimerasa.
  • Taq Concentración: 5 U/μL.
Notas de aplicación:
  • Taq La ADN polimerasa de Thermus aquaticus es una ADN polimerasa termoestable que se utiliza para la reacción en cadena de la ADN polimerasa (PCR) para amplificar secuencias de ADN.
Declaración de uso:
  • A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Aplicaciones principales:
  • Biología molecular
  • PCR/Amplificación
  • PRC
  • Síntesis de ADN complementario (ADNc)
  • RT-PCR
  • Marcaje de ADN
  • PCR de rutina
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Velocidad de reacción 30 min
Tipo de producto ADN polimerasa
Cantidad 50 μL