Learn More
MP Biomedicals™ ADN polimerasa Taq
Código de producto. 11487020 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 250 U
250U
Tamaño de la unidad:
250 unidades
2500 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487020 250U 250 unidades
11407030 10 x 250 U 2500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487020 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11EPTQD025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    176.40€ / 250 unidades
    Ahorro 9.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
ADN polimerasa termoestable que se utiliza para PCR, RT-PCR, así como para secuenciación y etiquetado de ADN.
TaqLa polimerasa cataliza la incorporación de dNTP en cadenas de ADN complementarias, impulsada por cebadores de oligonucleótidos y dependiente de una plantilla de ADN. Muestra actividades de polimerasa 5' a 3' y exonucleasa.
Definición de la unidad: Una unidad incorporará 10 nmol de dNTP totales en ADN precipitable con ácido en 30 minutos a 74 °C.
TaqLa polimerasa cataliza la incorporación de dNTP en cadenas de ADN complementarias, impulsada por cebadores de oligonucleótidos y dependiente de una plantilla de ADN. Se muestra tanto de 5′' a 3' actividades de polimerasa y exonucleasa.
Definición de la unidad: Una unidad incorporará 10 nmol de dNTP totales en ADN precipitable con ácido en 30 minutos a 74 °C.
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C
Descripción Taq ADN Pol
Formulario Líquido
Cantidad 250U
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, RT-PCR, Secuenciación, Etiquetado de ácidos nucleicos