Learn More
MP Biomedicals™ Kit Taq CORE 25
Código de producto. 11427040 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 250 U
12 x 600 U
5 x 1000 U
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
5000 unidades
7200 unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427040 12 x 600 U 7200 unidades
11407040 5 x 1000 U 5000 unidades
11497030 10 x 250 U 2500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427040 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11EPTQK600
Includes
ADN polimerasa Taq (5U/μl), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 25 mM
Se suministra con tampones de reacción estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento ADN polimerasa Taq (5U/μl), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 25 mM. Almacenar a -20°C
Cantidad 12 x 600 U
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar