Learn More
MP Biomedicals™ Kit Taq CORE 10
Código de producto. 11470576 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 × 250 unidades
Tamaño de la unidad:
2500 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470576 10 × 250 unidades 2500 unidades
1 options
Código de producto. 11470576 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11EPTQS901K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00€
    1628.55€ / paquete de 2500
    Ahorro 81.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para la amplificación de regiones específicas de ADN mediante PCR. El kit MP Biomedicals Taq CORE 10 proporciona las enzimas, tampones y dNTP necesarios para la amplificación, incluido el tampón (NH4)2SO4, que se
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Contenido y almacenamiento Congelar a -20 °C
Formulario Congelado
Cantidad 10 × 250 unidades
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar