Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPSO, 99+%, para bioquímica
Código de producto. 13594990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13594990 500 g Frasco de vidrio 500 g
13564990 25 g Frasco de vidrio 25 g
13534990 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13594990 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327815000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68399-81-5 | C7H17NO7S | 259.273 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68399-81-5
Fórmula molecular C7H17NO7S
Peso molecular (g/mol) 259.273
Número MDL MFCD00038352
Clave InChI RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 109334
Nombre IUPAC 3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]-2-hidroxipropano-1-ácido sulfónico
SMILES C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Absorbancia 0.04 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material TAPSO
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.)
Punto de fusión 220.0°C to 221.0°C
Color Blanco a amarillo
pH 4.3 to 5.3 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNHCH2CH(OH)CH2SO3H
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubilidad en agua: ca. 129,6 g/l (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.3
Porcentaje de pureza ≥99% (Acid)
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TAPSO
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2