Learn More
Grifos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taps |
| CAS | 29915-38-6 |
| Fórmula molecular | C7 H17 N O6 S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid','[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14) |
| SMILES | OCC(CO)(CO)NCCCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]propano-1-ácido sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.278 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.078 |