Learn More
Sal sódica TAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403819 25 g 25 g
15413819 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61189.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Tampón zwitteriónico
TAPS sodium salt is used in biochemistry and molecular biology. It has a useful pH range of 7.7 - 9.1. It has been utilized in capillary electrophoresis of such materials as DNA and DNA-dye complexes. Dyes have been separated by planar chromatography with electro osmotic flow with 1 mM TAPS in the mobile phase. The stability constants of metal ions with TAPS have been investigated by capillary electrophoresis. It has also been shown to inhibit connexin channel activity. The activity of various mutants of carbonic anhydrase I and carbonic anhydrase II has been studied in a variety of buffers, including TAPS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica TAPS se utiliza en bioquímica y biología molecular. Tiene un rango de pH útil de 7,7 a 9,1. Se ha utilizado en la electroforesis capilar de materiales como ADN y complejos de colorante de ADN. Los colorantes se han separado mediante cromatografía planar con flujo electro osmótico con TAPS de 1 mM en la fase móvil. Las constantes de estabilidad de los iones metálicos con TAPS se han investigado por electroforesis capilar. También se ha demostrado que inhibe la actividad del canal de la conexina. La actividad de varios mutantes de la anhidrasa carbónica I y la anhidrasa carbónica II se ha estudiado en diversos tampones, incluido TAPS.
Solubilidad
Soluble en agua (333,33 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C7H16NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 265.256
Número MDL MFCD00069903
Clave InChI FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23667519
Nombre IUPAC sodio;3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propano-2-il]amino]propano-1-sulfonato
SMILES C(CNC(CO)(CO)CO)CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAPS sodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3Na
Información de solubilidad Soluble in water (333.33mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.26
Porcentaje de pureza 98%