Learn More
TAPS (ácido libre) (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10502965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10502965 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10502965 Proveedor Fisher Bioreagents N.º de proveedor BP55125
Solicitar formato a granel o personalizado
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 7,7 a 9,1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAPS (Free Acid)
CAS 29915-38-6
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
ADNasa no detectados
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula molecular C7H17NO6S
Número MDL MFCD00007538
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Not Detected
Índice Merck 15, 9191
Sinónimo Tris(hydroxymethyl) methylaminopropanesulfonic Acid, 3-[[2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino]-1-Propane-sulfonic Acid
Clave InChI YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC 3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]propano-1-ácido sulfónico
Peso molecular (g/mol) 243.27
PubChem CID 121591
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.18
Porcentaje de pureza 99% mín