Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10317901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317901 100 g Frasco de vidrio 100 g
10716623 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317901 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327801000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29915-38-6 | C7H17NO6S | 243.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29915-38-6
Fórmula molecular C7H17NO6S
Peso molecular (g/mol) 243.27
Número MDL MFCD00007538
Clave InChI YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-[Tris(hydroxymethyl)methylamino]-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 121591
Nombre IUPAC 3-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino]propano-1-ácido sulfónico
SMILES OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Especificaciones
Absorbancia 0.04 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material TAPS
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.)
Punto de fusión 240.0°C
Color Blanco
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 9191
Información de solubilidad Solubility in water: ca 121.6g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.27
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica