Learn More
Melford Ácido 3-[[tris(hidroximetil)metil]amino]propanosulfónico (TAPS)
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
pKa(25 °C): 8,4. El rango de pH de trabajo en solución acuosa es de 7,7-9,1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAPS |
| CAS | 299115-38-6 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C7H17NO6S |