Learn More
MP Biomedicals™ Ácido 3-[[tris(hidroximetil)metil]amino]propanosulfónico (TAPS)
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Notas de aplicación: TAPS se utiliza en electroforesis capilar, por ejemplo, en complejos de ADN y ADN-colorante.
- Declaración de uso: A menos que se especifique lo contrario, los productos son solo para investigación o uso posterior de fabricación, no para uso humano directo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid |
| CAS | 29915-38-6 |
| Color | Blanco |
| pH | 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.), useful pH range 7.7 to 9.1 |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C7H17NO6S |
| Sinónimo | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid; [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid; 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid; 3-[Tris(hydroxymethyl) methylamino]-1-propane sulfonic acid |
| Información de solubilidad | Water Soluble |
| Peso molecular (g/mol) | 243.274 g/mol |