Learn More
TAPS, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,5, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
15435539 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 15435539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63268.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
TAPS, is used in biochemistry and molecular biology. TAPS has been utilized in capillary electrophoresis of such materials as DNA and DNA-dye complexes. Dyes have been separated by planar chromatography with electro osmotic flow with 1 mM TAPS in the mobile phase. The stability constants of metal ions with TAPS have been investigated by capillary electrophoresis. TAPS has also been shown to inhibit connexin channel activity. The activity of various mutants of carbonic anhydrase I and carbonic anhydrase II has been studied in a variety of buffers, including TAPS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
TAPS se utiliza en bioquímica y biología molecular. TAPS se ha utilizado en la electroforesis capilar de materiales como el ADN y los complejos de colorantes de ADN. Los colorantes se han separado mediante cromatografía planar con flujo electro osmótico con TAPS de 1 mM en la fase móvil. Las constantes de estabilidad de los iones metálicos con TAPS se han investigado por electroforesis capilar. TAPS también se ha demostrado que inhibe la actividad del canal de la conexina. La actividad de varios mutantes de la anhidrasa carbónica I y la anhidrasa carbónica II se ha estudiado en una variedad de amortiguadores, incluido el TAPS.
Solubilidad
Soluble en agua (333,33 mg/ml).
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91000-53-2
Peso molecular (g/mol) 265,256
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 8,5
Forma física Líquido
Cantidad 100 ml