Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,0
Código de producto. 15423109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423109 100 mL 100 ml
15433109 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423109 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60322.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91000-53-2265.256 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91000-53-2
Peso molecular (g/mol) 265.256
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAPS
Concentración 0.2 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL