Learn More
Taprenepag, MedChemExpress
Descripción
Taprenepag (CP-544326) is a potent and selective prostaglandin EP(2) agonist with IC50s of 10 and 15 nM for human and rat EP2, respectively. Taprenepag shows selectivity for EP2 over other EP receptors (IC50s>3200 nM for EP1, EP3, and EP4) and a panel of 37 G protein-coupled receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taprenepag |
| CAS | 752187-80-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H22N4O5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | CP-544326 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.98 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CN=CC=C1)(N(CC2=CC(OCC(O)=O)=CC=C2)CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 478.52 |
| Mostrar más |