Learn More
Taprenepag isopropyl, MedChemExpress
Código de producto. 16478008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478008 10 mg 10 miligramos
16410478 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19998
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taprenepag isopropyl
CAS 1005549-94-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28N4O5S
Cantidad 10 mg
Sinónimo PF-04217329
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (384.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CN=CC=C1)(N(CC2=CC(OCC(OC(C)C)=O)=CC=C2)CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 520.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.6
Porcentaje de pureza 98.77%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism