Learn More
SI Analytics™ Adaptador de junta cónica
Código de producto. 10614091 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Electrodos de 12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10614091 Electrodos de 12 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10614091 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285215229
En stock
Adaptador de junta cónica SI Analytics™ para su uso con electrodos con un diámetro de 12 mm.
  • NS 14.5
  • Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Para electrodos de 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Electrodos de 12 mm
Tipo Adaptador de junta cónica