Learn More
Tapotoclax, MedChemExpress
Código de producto. 16440779
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16440779 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16440779 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101565
MedChemExpress Tapotoclax (AMG-176) is a potent, selective and orally active MCL-1 inhibitor, with a Ki of 0.13 nM.
Tapotoclax (AMG-176) is a potent, selective and orally active MCL-1 inhibitor, with a Ki of 0.13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tapotoclax
CAS 1883727-34-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H41ClN2O5S
Cantidad 1 mg
Sinónimo AMG-176
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (101.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(CCC[C@@]23CN(C[C@@](CC4)([H])[C@]4([H])[C@H](/C=C/C[C@H](C)[C@H]5C)OC)C6=CC(C(NS5(=O)=O)=O)=CC=C6OC3)=C1
Peso molecular (g/mol) 613.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.21
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death