Learn More
Tapinarof, MedChemExpress
Código de producto. 16494258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494258 10 mg 10 miligramos
16423016 25 mg 25 miligramos
16410597 50 mg 50 miligramos
16406987 5 mg 5 miligramos
16405196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109044
MedChemExpress Tapinarof (WBI-1001) is a natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with an EC50 of 13 nM. Tapinarof resolves skin inflammation in mice.
Tapinarof (WBI-1001) is a natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with an EC50 of 13 nM. Tapinarof resolves skin inflammation in mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tapinarof
CAS 79338-84-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo WBI-1001 Benvitimod GSK2894512
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (393.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C(C)C)C(O)=CC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 254.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.32
Porcentaje de pureza 99.17%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation