Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPI-2
Código de producto. 15416329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
15416329 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15416329 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64330.M
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un inhibidor a base de hidroxamato de MMP y TACE
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor a base de hidroxamato de MMP y TACE
CAS 187034-31-7
Fórmula molecular C19H37N5O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 415,53
Sinónimo Inhibidor-2 de la proteasa TNF-β
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la luz
Formulario Sólido
Clave InChI LMIQCBIEAHJAMZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)CC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(=O)NC(C)C(=O)NCCN)C(C)(C)C
Nombre IUPAC N-[1-({1-[(2-aminoethyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2,2-dimethylpropyl]-N'-hydroxy-2-(2-methylpropyl)butanediamide
Peso molecular (g/mol) 415.54