Learn More
Tocris Bioscience™ TAPI 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18785996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18785996 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18785996 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6013/1
ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor
TAPI 2 is an ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor (Ki = 120 nM at ADAM-17). Sensitizes cancer stem cells to the lethal effects of 5-FU in vitro. Blocks shedding of TNF-α from cell membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza >95%
CAS 689284-12-6
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-methyl-L-valyl-N-(2-aminoethyl)-L-alaninamide
Peso molecular 415.54