Learn More
TAPI-2, MedChemExpress
Código de producto. 16495587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
16495587 5 mg 5 miligramos
16470549 1 mg 1 miligramo
16452848 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16495587
Marca: Medchem Express HY100211
MedChemExpress TAPI-2 (TNF Protease Inhibitor 2) is a broad-spectrum inhibitor of matrix metalloprotease (MMP), tumour necrosis factorα-converting enzyme (TACE) and a disintegrin and metalloproteinase (ADAM), with an IC50 of 20 μM for MMP. TAPI-2 blocks the entry of infectious SARS-CoV.
TAPI-2 (TNF Protease Inhibitor 2) is a broad-spectrum inhibitor of matrix metalloprotease (MMP), tumour necrosis factorα-converting enzyme (TACE) and a disintegrin and metalloproteinase (ADAM), with an IC50 of 20 μM for MMP. TAPI-2 blocks the entry of infectious SARS-CoV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAPI-2
Forma física Solid
CAS 187034-31-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H37N5O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo TNF Protease Inhibitor 2
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (240.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 22 mg/mL (52.94 mM)
SMILES CC(C)(C)[C@@H](C(N[C@H](C(NCCN)=O)C)=O)NC(C(CC(NO)=O)CC(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 415.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.53
Porcentaje de pureza 95.0%