Learn More
Tocris Bioscience™ TAPI 1
Código de producto. 18728436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18728436 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18728436 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6162/1
ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor
TAPI 1 is a TACE/ADAM-17 and MMP inhibitor. Blocks shedding of TNF from cell membranes. Reduces pain-associated behavior in mice with a constructive mononeuropathy.
This product is typically reconstituted in DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza >95%
CAS 163847-77-6
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-(2-naphthalenyl)--alanyl-L-alaninamide
Peso molecular 499.6