Learn More
TAPI-1, MedChemExpress
Código de producto. 16459647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459647 5 mg 5 miligramos
16421629 1 mg 1 miligramo
16407108 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16459647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16657
MedChemExpress TAPI-1 is a TACE (ADAM17) inhibitor and blocks the shedding of several cell surface proteins. TAPI-1 is also a metalloproteinase (MMP) inhibitor.
TAPI-1 is a TACE (ADAM17) inhibitor and blocks the shedding of several cell surface proteins. TAPI-1 is also a metalloproteinase (MMP) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAPI-1
Forma física Powder
CAS 163847-77-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H37N5O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.05 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C(N[C@@H](C)C(NCCN)=O)=O)[C@H](CC(C)C)CC(NO)=O
Peso molecular (g/mol) 499.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.6
Porcentaje de pureza 99.0%