Learn More
Tocris Bioscience™ TAPI 0
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18729946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18729946 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18729946 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5523/1
ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor
TAPI 0 is an ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor; attenuates TNF-α processing. Acts in concert with GM6001 (Cat. No. 2983) to inhibit Chlamydia trachomatis growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza >95%
CAS 163958-73-4
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-L-alaninamide
Peso molecular 456.54