Learn More
Brady™ dispensador de cinta
Código de producto. 11751925 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
254 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11751925 254 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11751925 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 072412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    165.29€ / paquete de 1
    Ahorro 3.71€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Este dispensador de cinta dispensa la cinta de forma rápida, segura y eficiente. La cinta se avanza fácilmente con el pulgar y la cuchilla de corte de seguridad de acero corta de manera rápida y suave.
  • Este dispensador de cinta admite rollos de cinta de 305 m de largo y 75 mm de ancho.
Especificaciones
Tipo de producto dispensador de cinta
Color Negro
Fondo (imperial) 4 in
Fondo (métrico) 101.6 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 101.6 x 254 x 304.80 mm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 254 mm
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 304.8 mm
Descripción Dispensador de cintas: admite rollos de hasta 305 m de longitud, con una anchura máxima de cinta de 75 mm
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección, etiquetado Lean y 5S
Cantidad 1 unidad