Descripción
- Pinzas de acero inoxidable elaboradas con esmero
- Dispone de puntos acabados a mano para precisión y una excelente dureza de la punta
- El acabado antirreflejos reduce la fatiga ocular
- Antimagnético, antiácido y resistente a l
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Longitud (métrico) | 12,7cm |
| Material | Fibra de carbono |
| Esterilidad | Estéril |
| Estilo de punta | Cónico, puntiagudo |