Learn More
Sonics Materials™ Micropunta cónica
Especificaciones
Especificaciones
| amplitud | 180 μm |
| Tipo de producto | Cónico Microtip |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |