Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropunta cónica
Código de producto. 10591885
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 5 a 20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10591885 De 5 a 20 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10591885 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor 101148069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.65€
    359.00€ / paquete de 1
    Ahorro 117.65€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Tipo de producto Cónico Microtip
Intervalo de volumen (métrico) De 5 a 20 ml
Diámetro de la punta (métrico) 5 mm
Intensidad Muy alta
Cantidad de embalaje 1 unidad