Learn More
JP Selecta™ Lector de cintas
Código de producto. 12143001
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de longitud de onda:
De 400 nm a 700 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de longitud de onda unitSize
12143001 De 400 nm a 700 nm cada uno
1 options
Código de producto. 12143001 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 4120013
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Memoria de almacenamiento para hasta 59 métodos, incluyendo: Factores, estandartes o curvas de calibración con hasta 10 estandartes.
Especificaciones
Fuente de luz LED
Exactitud (fotométrica) >1%
Fondo (métrico) 28 cm
Para utilizar con (aplicación) Diagnóstico clínico, E.I.A., Veterinaria, Control de Calidad
Altura (métrico) 11 cm
Precisión ±1 %
Intervalo de longitud de onda De 400 nm a 700 nm
Anchura (métrico) 18 cm