Descripción
polyethylene, dark green 25mm x 33m Premium
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Formato | Rollo |
| Material | Polyethylene |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Cleanroom use - color-coding, sealing, labelling and masking, or for pressure-sensitive applications |
| Longitud (métrico) | 33 m |
| Anchura (métrico) | 2.5 cm |