Learn More
Micronova™ Cinta de polietileno irradiada PCX™
Código de producto. 13128495 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13128495 Transparente paquete de 36
1 options
Código de producto. 13128495 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor PCX1TRIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00€
    1041.17€ / paquete de 36
    Ahorro 953.83€
    47% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Cinta de polietileno irradiada de baja densidad y baja liberación de gases ideal para aplicaciones de sellado, codificación por colores, etiquetado, creación de lotes y procesamiento de alimentos.
La cinta de polietileno irradiado Micronova PCX™ es una cinta de LDPE de baja densidad, con adhesivo acrílico sensible a la presión, baja en halógenos y cloruros lixiviables para reducir la posibilidad de liberación de gases. Diseñado para una gran variedad de aplicaciones de procesamiento de alimentos y salas limpias.
  • Cinta de polietileno irradiada de baja densidad y baja liberación de gases
  • Adhesivo acrílico sensible a la presión
  • Ideal para sellado, codificación por colores, etiquetado, creación de lotes, etc.
  • Excelente resistencia química y buena conformabilidad
  • Fabricados y envasados en una sala limpia
  • Envuelto en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 pulg.)
  • Sometida a radiación gamma para uso en entornos asépticos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Transparente
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de placas, marcado y codificación por colores en entornos asépticos
Intervalo de temperatura (imperial) 60 °F a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 in)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm