Learn More
Gibco™ Medios de crecimiento TAP, optimizados para el cultivo de Chlamydomonas
Código de producto. 12063479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
6000 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12063479 6 x 1 L 6000 ml
12393553 1 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12063479 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1379802
Medios de crecimiento TAP, optimizados para el cultivo de Chlamydomonas
Los medios Gibco™ TAP están optimizados para el crecimiento y mantenimiento de Chlamydomonas reinhardtii. La formulación está lista para su uso en 1X para evitar laboriosos pasos de preparación de medios.
Cada medio Gibco™ TAP se presenta en el premiado frasco Gibco™ diseñado para un uso más fácil en la cabina de bioseguridad, lo que minimiza el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar el cultivo celular de forma más uniforme. En conjunto, el embalaje y la calidad superiores, la mayor fiabilidad y la uniformidad mejorada en el cultivo de Chlamydomonas dan como resultado una mayor eficacia global y datos más sólidos (fig. 1, 2).
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de crecimiento
Cantidad 6 x 1 L
Método de preparación Ninguno (listo para usar)
Contenido y almacenamiento Los medios de crecimiento Gibco™ TAP contienen:
•  6 l de medios Gibco™ TAP; almacenar a 4 °C