Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Grasa de silicona para llaves de paso
Código de producto. 10671152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
35 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10671152 35 g cada uno
1 options
Código de producto. 10671152 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 41480035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.02€
    8.41€ / paquete de 1
    Ahorro 6.61€
    44% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Proporciona una excelente resistencia al calor y al frío sin cambios considerables de consistencia. Karl Hecht™ Assistent™ La grasa para llaves de paso de silicona es una grasa de viscosidad media.
  • Tubos de 35g
  • Consistencia entre -50° hasta +150 °C
Especificaciones
Tipo de producto Grasa para grifos
Material Silicona
Cantidad 35 g
Viscosidad Mediano
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.