Learn More
Sampling Systems™ Toque con 90° Doblar
Código de producto. 17867817 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tambor con base inclinada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17867817 Tambor con base inclinada cada uno
1 options
Código de producto. 17867817 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A13610B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    117.81€ / paquete de 1
    Ahorro 4.19€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Toque con 90 °Codo fabricado en acero inoxidable.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
Especificaciones
Tipo de producto Toque
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquido
Para utilizar con (equipo) Tambor con base inclinada